Learn More
Gaze en acier inox, maille tissée 100 à partir de fils de 0,11 mm (0,0045 po) de diamètre, type 316, Thermo Scientific Chemicals
29.60€ - 89.50€
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15494065
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
046703.FL
75 x 75 mm
29.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15404075
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
046703.GT
150 x 150 mm
49.70€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15414075
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
046703.HB
300 x 300 mm
89.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Stainless Steel gauze, type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.