Learn More
Alfa Aesar™ Gaze en acier inox, maille tissée 80 à partir de fils de 0,14 mm (0,0055 po) de diamètre, type 316
Marque:  Alfa Aesar™ 046574.HB
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15434055
  • 119.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
10-02-2021
Spécification
Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
300 x 300 mm
MFCD00148499
Insoluble in water.
Toile métallique
Stainless Steel gauze, Type 316
80 mesh woven from 0.14mm (0.0055 in.) dia. wire
80 Mesh
Odorless
Vidéos
FDS Documents