Learn More
Gaze en acier inox, maille tissée 80 à partir de fils de 0,14 mm (0,0055 po) de diamètre, type 316, Thermo Scientific Chemicals
28.50€ - 140.00€
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15487255
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
046574.FL
75 x 75 mm
28.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15424055
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
046574.GT
150 x 150 mm
44.30€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
15434055
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
046574.HB
300 x 300 mm
140.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
Stainless Steel gauze, Type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.