Learn More
Smeg™ Paniers à instruments en acier inox
Designed for use with Smeg™ glassware washers. Smeg Stainless Steel Instrument Baskets are suitable for medium-sized instruments.
230.00€ - 441.00€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13287949
|
Smeg™
CSK2 |
225 x 450 x 50mm |
441.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11915654
|
Smeg™
CSK1/3 |
435 x 160 x 50mm |
230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Accessoire chariot Smeg 60cm• La taille indique l'occupation sur le chariot. Toute combinaison possible
• Exemple: 2 paniers 1/4 de cercle + 1/2 panier universel
• Panier à rebord et poignées maille 5 x 5mm