Learn More
Nickel Electro™ Bidons en acier inoxydable
Code produit. p-8013894 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12827595
Marque: Nickel Electro™ JUGS0500H
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bidons en acier inox 304 sont adaptés aux applications pharmaceutiques et de laboratoire.
  • Bidons transparents en acier inox 304
  • Conviennent aux applications pharmaceutiques et de laboratoire
Spécification
Diamètre (métrique) externe 90 mm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Acier inoxydable
Finition Luminosité
Hauteur (métrique) 135 mm
Type Bidon
Graduated Oui