Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle en acier inox pour salle blanche, réglable
Permet de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.
1050.00€ - 1555.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11737746
|
Fisherbrand™
|
Pince à sertir de 11 mm |
1050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11757746
|
Fisherbrand™
|
Pince à sertir de 20 mm |
1555.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11747746
|
Fisherbrand™
|
Pince à sertir de 13 mm |
1185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12686835
|
Fisherbrand™
|
Pince à sertir de 32 mm |
1265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inoxydable
- Stérilisable pour les applications en salle blanche
- Manuel
- Autoclavables
Spécification
Acier inox |