Learn More
Sampling Systems™ Pelle de mesure en acier inoxydable
Idéal pour la mesure de volumes fixes de poudre. La pelle de mesure en acier inoxydable Sampling Systems™ est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité optimale.
Marque: Sampling Systems™ 1900A-50
Informations supplémentaires : Poids : 0.63360kg
Description
- Fabriquée en acier inoxydable 316 l
- Mesure précisément les poudres
Spécification
Cuillère de mesure | |
Cuillère de 35 mm de diamètre et de 52 mm de profondeur | |
199 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
50 ml |