Learn More
Julabo™ Cartouche de micro-filtre en acier inoxydable
955.00€ - 1315.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Refroidisseur à recirculation SemiChill |
---|---|
Type | Cartouche de microfiltration |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11974768
|
Julabo™
8920039 |
100 μm |
955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904788
|
Julabo™
8920036 |
10 μm |
1315.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984768
|
Julabo™
8920040 |
250 μm |
955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964768
|
Julabo™
8920038 |
40 μm |
955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Refroidisseur à recirculation SemiChill | |
Cartouche de microfiltration |