Learn More
Fisherbrand™ Micro-cuillères en acier inox
Conçues avec des composants de grande qualité, ces micro-cuillères présentent une qualité naturelle et une finition brillante.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Code produit. 11593482
  • 48.70€ / 5 pièces
En stock
Description
  • Conçues avec des composants de haute qualité, ces microcuillères présentent une qualité naturelle et une finition brillante
  • Microcuillère de laboratoire, en acier inox 304 18/8 non magnétique, finition brillante
  • Longueur = 100 mm
  • Dimension de la cuillère : 8 x 6 x 1,5 mm (l x L x P)
  • Diamètre du corps central de 1,60 mm – “micro”
  • Capacité de la cuillère [liquide] = 0,2 ml
  • Conditionnées en boîtes standard de 10
Spécification
Spécification
5 Paquets
Cuillère
3,6 mm
Acier inox
150 mL
4 mm
150 x 4 mm
150 mm