Learn More
Sampling Systems™ Mini-tambours en acier inox sans pinces à bascule
Ces mini-tambours sans pinces à bascule sont d’excellents récipients polyvalents pour une grande variété d’applications en laboratoire.
Marque: Sampling Systems™ A434-6
Informations supplémentaires : Poids : 2.88000kg
Description
- Fabriqués en acier inox 304 durable
- Intérieur sans fissure
- Couvercle rentrant encastré soigné
- Complet avec poignée de transport pivotante
- Fond plat avec bague de carillon pour une protection accrue
- Disponibles dans une large gamme de capacités pour répondre à vos besoins spécifiques
Spécification
Mini-fût | |
Couvercle encastré | |
Stockage polyvalent | |
Poignée pivotante | |
175 mm |
Oui | |
6 l | |
Acier inoxydable | |
280 mm |