Learn More
Sampling Systems™ Mini-cuves en acier inox avec couvercles
En acier inox de qualité supérieure pour une durabilité optimale. Les mini-cuves en acier inox Sampling Systems™ avec couvercles sont dotées d’un intérieur sans fissures et sont largement utilisées dans les laboratoires pharmaceutiques et chimiques.
41.80€ - 451.00€
Spécification
Type de produit | Cuve à échantillon |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Type de bouchon | Bouchon fileté |
Comprend | Couvercle et corps |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15819661
|
Sampling Systems™
A426-100 |
100 mL | 52 mm | 73 mm |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15829661
|
Sampling Systems™
A426-1000 |
1 000 ml | 102 mm | 154 mm |
451.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15839661
|
Sampling Systems™
A426-25 |
25 ml | 41 mm | 36 mm |
69.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15849661
|
Sampling Systems™
A426-250 |
250 ml | 77 mm | 73 mm |
246.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15859661
|
Sampling Systems™
A426-50 |
50 ml | 42 mm | 53 mm |
74.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15869661
|
Sampling Systems™
A426-500 |
500 mL | 102 mm | 78 mm |
301.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15879661
|
Sampling Systems™
A426-7 |
7 mL | 19 mm | 45 mm |
41.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15889661
|
Sampling Systems™
A426-750 |
750 mL | 102 mm | 116 mm |
318.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Beschreibung
- Disponible en plusieurs tailles
- Couvercle vissé
- Finition satinée
- Récipients polyvalents à petit volume
- 316 l acier inoxydable
- Intérieur sans fissure
- Joint torique en silicone disponible pour une meilleure étanchéité
Spezifikation
Cuve à échantillon | |
Acier inoxydable (316L) | |
Bouchon fileté | |
Couvercle et corps |