Learn More
Central Surgical Company™ Aiguille en acier inoxydable
15.68€ - 23.61€
Spécification
Matériau | Stainless Steel |
---|---|
Type de produit | Aiguille |
Type de pointe d’aiguille | Long |
À utiliser avec (équipement) | Pour raccord Luer Lock long de seringue hypodermique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de l’aiguille | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de l’aiguille | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11978479
|
Central Surgical Company™
HY19/8IN |
203 mm | 19 G |
23.61€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11926926
|
Central Surgical Company™
HY19/3IN |
76 mm | 19 G |
15.68€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Spécification
Stainless Steel | |
Aiguille | |
Long | |
Pour raccord Luer Lock long de seringue hypodermique |