Learn More
Sampling Systems™ Open PharmaScoop™ en acier inoxydable
Conçu pour être facile à nettoyer grâce à sa conception sans fissures. Sampling Systems™ Open PharmaScoop™ est une alternative plus large au PharmaScoops™ générique.
Marque: Sampling Systems™ A336-1000
Informations supplémentaires : Poids : 2.88000kg
Description
- Des pelles de très haute qualité
- Conçues pour un usage intensif
- En acier inoxydable 316L
- Surface lisse
- Finition satinée
- Angles arrondis pour un nettoyage facile
- Conformes GMP
Spécification
Pelle multifonction | |
1 000 ml | |
350 mm | |
130 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
Finition brillante | |
230 mm |