Learn More
De Buyer™ Bols à pâtisserie en acier inoxydable
32.20€ - 210.94€
Spécification
Matériau | Acier inox |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Réfrigérateur, surgélateur, cellule de refroidissement et four |
Quantité | À l’unité |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11990625
|
De Buyer™
3250.20 |
1 L | 100 mm |
44.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11980625
|
De Buyer™
3250.16 |
1 L | 90 mm |
39.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11910605
|
De Buyer™
3250.24 |
3,5 L | 112 mm |
58.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11920635
|
De Buyer™
3250.28 |
5,5 L | 125 mm |
71.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11940635
|
De Buyer™
3250.32 |
8 L | 140 mm |
93.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11950635
|
De Buyer™
3250.36 |
11,4 L | 150 mm |
110.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11940645
|
De Buyer™
3371.40 |
16,8 L | 200 mm |
210.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11920645
|
De Buyer™
337130 |
7 l | 145 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11910635
|
De Buyer™
325026 |
4.5 L | 120 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Spécification
Acier inox | |
Réfrigérateur, surgélateur, cellule de refroidissement et four | |
À l’unité |