Learn More
Sampling Systems™ Ciseaux pointus en acier inox
Ces ciseaux en acier inox sont fabriqués en acier inox hygiénique de qualité 420 avec une conception à double pointe.
7.30€ - 10.75€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (AISI 420) |
---|---|
Type de pointe | Double point |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15879641
|
Sampling Systems™
A364-150 |
45 mm | 150 mm |
7.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15889641
|
Sampling Systems™
A364-200 |
100 mm | 200 mm |
10.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Finition polie
- Disponibles en deux tailles
- Acier inox grade 420
Spécification
Acier inoxydable (AISI 420) | |
Double point |