Learn More
RUBIS Brucelles de haute précision
Brucelles Haute Précision - SS antimagnétique/antiacide
Marque: RUBIS 0C9
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Brucelles de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très efficace
- Fiable
- Excellente résistance chimique
Spécification
Ultra fines | |
3.54 in. | |
90 mm | |
Each |
Straight | |
Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique | |
Brucelles de haute précision |