Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Bécher à bec verseur en acier inox
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 000 ml
Description
- Measure volumes easily with internal graduation markers
- Great for higher temperatures— withstand temperatures up to 650°F (182°C)
- Features easy grip handles for convenient pouring
- Beakers are graduated in mL and oz.
- Constructed of medium gauge 304 stainless steel
Spécification
Capacité (impériale) | 1.3 gal. |
Diamètre (impériale) externe | 7 in. |
Diamètre (métrique) externe | 209,55 mm |
Capacité (métrique) | 5 000 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (impériale) | 8.3 in. |
Hauteur (métrique) | 177,8 mm |
Température (impériale) de fonctionnement max. | 800.1°F |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 426,7°C |
Type | Bécher |