Learn More
Fisherbrand™ Spatules Trulla avec revêtement en PTFE en acier inox
Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Spatule Trulla avec revêtement en PTFE
- Conditionnées en boîtes standard de 1
- Excellente résistance thermique et grande stabilité cryogénique
- Appliqué comme un revêtement en PTFE unique à auto-amorçage
- Le coefficient de frottement est généralement compris entre 0,05 et 0,20
Spécification
1 de chaque | |
Spatule Trulla | |
-195°C à +260°C | |
175 mm |
PTFE Xylan™ | |
Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques | |
Acier inoxydable |