Learn More
Cole-Parmer™ Spatule de type pelle pour réactifs en acier inox
Permet de prélever et de mesurer les milieux en poudre, de paillettes, à cristaux ou granulaires
Marque: Cole-Parmer™ 01019-13
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Particulièrement utile pour déloger des réactifs séchés ou cristallisés
- La spatule en acier inox, avec sa forme unique, s’adapte aux récipients de réactifs présentant des ouvertures d’un diamètre aussi petit que 15⁄16 po (2,4 cm)
Spécification
12/boîte | |
Échantillonneur de poudre / cristaux / grains | |
381 mm | |
165mm |
Les spatules | |
Utile pour déloger des réactifs séchés ou cristallisés | |
Acier inoxydable |