Learn More
Schneider Gerd™ Cuillère-spatule pour bonne analyse en acier inoxydable
Utilisez cette spatule pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les spatules-cuillères pour bonne analyse en acier inox Schneider Gerd™ sont idéales pour une large gamme de composés.
12.00€ - 27.00€
Spécification
Quantité | 1 unité |
---|---|
Type de produit | Cuillère-spatule pour bonne analyse |
Matériau de la lame | Acier |
Matériau | Acier inox |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10316644
|
Schneider Gerd™
212 |
150 mm |
12.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10001414
|
Schneider Gerd™
214 |
210 mm |
16.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10735735
|
Schneider Gerd™
215 |
250 mm |
27.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les cuillères prélèvent et transportent des substances sèches ou des liquides
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
- Deux formes d’extrémité, offrent une polyvalence accrue
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
1 unité | |
Cuillère-spatule pour bonne analyse | |
Acier | |
Acier inox |