Learn More
Bochem™ Récipients de transport sécurisé en acier inox
Transportez la verrerie de laboratoire en toute sécurité grâce aux récipients de transport sécurisé en acier inox Bochem™, dotés d’une charnière, d’une serrure et d’un joint en silicone.
371.00€ - 433.00€
Spécification
Type de produit | Récipient de transport sécurisé |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10135600
|
Bochem™
8300SS |
1 L |
371.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10349820
|
Bochem™
8301SS |
2 L |
433.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Avec charnière
- Avec serrure
- Avec joint en silicone
Spécification
Récipient de transport sécurisé | |
1 de chaque |