Learn More
Bel-Art™ Cuillère et spatule d’échantillonnage en acier inox SP Scienceware™
Extrémités recouvertes de PTFE-FEP Fluo-Kem™ couleur marron.
Marque:  Bel-Art™ H36711-0000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01900kg
Code produit. 15530122
  • 52.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
Extrémités recouvertes de PTFE-FEP Fluo-Kem™ couleur marron.
  • Surface anti-adhésive résistante à la corrosion grâce au revêtement
  • Tige aplatie à une extrémité pour servir de spatule avec une cuillère à l’autre extrémité
Spécification
Spécification
Échantillonneur à cuillère et spatule
Tige de 4 mm de diamètre aplatie à une extrémité pour servir de spatule 8 x 51 mm avec une cuillère 13 x 25 mm à l’autre extrémité
22,9 cm
Acier inoxydable
PTFE-FEP Fluo-Kem marron