Learn More
Masterflex™ Pinces sanitaires en acier inox
Offrent une bonne compatibilité chimique et sont rentables.Les couplages en acier inox 304 sont parfaits pour les industries alimentaires, des boissons et laitières
26.55€ - 51.76€
Spécification
Quantité | 1/boîte |
---|---|
Type | Pince sanitaire |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11790319
|
Masterflex™
30800-75 |
38,1 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11755658
|
Masterflex™
30800-74 |
19,05 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Pince sanitaire en acier inox 304L Cole-Parmer
- Conforme aux exigences de la FDA et aux normes sanitaires 3A
- Taille de la pince : ½ à ¾ po
Spécification
1/boîte | |
Pince sanitaire | |
Acier inoxydable |