missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Plateaux de service en acier inoxydable
Marque: De Buyer™ 328045
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
Cuvette fond lisse inox AISI 304• Cuvette fond lisse
Spécification
6.5L | |
450 mm | |
Rectangulaire | |
Acier inox |
45 mm | |
À l’unité | |
330mm | |
Boîte |