Learn More
De Buyer™ Plateaux de service en acier inoxydable
49.55€ - 126.14€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11990615
|
De Buyer™
3280.35 |
3,6 L |
86.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11900625
|
De Buyer™
3280.40 |
4,9 L |
112.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11910625
|
De Buyer™
328045 |
6.5L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11930625
|
De Buyer™
328030 |
2,6 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Cuvette fond lisse inox AISI 304• Cuvette fond lisse
Spécification
Acier inox | |
À l’unité |