Learn More
Bochem™ Socle de support en acier inoxydable
Soutenez vos fournitures avec la base de support en acier inox Bochem™, équipée d’un pied de renforcement pour plus de stabilité.
136.00€ - 273.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
Hauteur (métrique) | 3 mm |
Type de produit | Socle de support |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10281921
|
Bochem™
5000 |
210 mm | 130 mm |
253.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10752542
|
Bochem™
5001 |
250 mm | 160 mm |
273.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10363621
|
Bochem™
5002 |
300 mm | 150 mm |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10527561
|
Bochem™
5003 |
315 mm | 200 mm |
145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pieds lourds, plats et étendus pour une bonne stabilité
- 1 pied réglable
- Protection en caoutchouc antidérapante
- Filetage M10
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
3 mm | |
Socle de support |