Learn More
Agencinox™ Boîtes de stérilisation en acier inoxydable
Utilisez ces boîtes pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Boîtes de stérilisation en acier inoxydable Agencinoxtrade; - gardez les instruments sûrs et sécurisés pendant le processus de stérilisation.
Marque:  Agencinox™ 5052
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.36000kg
Code produit. 11703944
  • 242.63€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
ulliBoîtes d’instruments en acier inoxydable/liliDisponible en plusieurs tailles/li/ul
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Boîte de stérilisation
150 mm
Rectangulaires
300 mm
70 mm