Learn More
KGW Isotherm™ Couplage d’agitateur en acier inoxydable
Solution de couplage flexible pour agitateurs en laboratoire. Les couplages d’agitateur en acier inoxydable KGW Isotherm™ sont conçus pour les arbres de 8 à 10 mm de diamètre.
Marque: KGW Isotherm™ 40470
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Beschreibung
- Structure robuste
- Vendu à l’unité
Spezifikation
Compensation des vibrations entre l’agitateur et les outils | |
Ressort en métal | |
1/boîte | |
Couplage d’agitateur |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur