Learn More
KGW Isotherm™ Couplage d’agitateur en acier inoxydable
Solution de couplage flexible pour agitateurs en laboratoire. Les couplages d’agitateur en acier inoxydable KGW Isotherm™ sont conçus pour les arbres de 8 à 10 mm de diamètre.
Marque:  KGW Isotherm™ 40470
Code produit. 10005201
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Beschreibung
Beschreibung
  • Structure robuste
  • Vendu à l’unité
Spezifikation
Spezifikation
Compensation des vibrations entre l’agitateur et les outils
Ressort en métal
1/boîte
Couplage d’agitateur
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt