Learn More
Socorex™ Drenchers droits en acier inoxydable
Utilisez des drenchers droits en acier inox Socorex™ pour l’alimentation et le dosage vétérinaires. Ces aiguilles d’alimentation en acier inox assemblées avec précision sont idéales pour l’administration de liquides et sont réutilisables, car elles sont autoclavables.
Marque:  Socorex™ 376.30203S
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11873193
  • 34.15€ / 2 pièces
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Acier inoxydable
  • Différentes longueurs pour répondre aux besoins d’alimentation
  • Autoclavables
  • Réutilisable
Spécification
Spécification
Canule de décontamination
Autoclavables
Acier inoxydable
203 mm