Learn More
Socorex™ Drenchers droits en acier inoxydable
Utilisez des drenchers droits en acier inox Socorex™ pour l’alimentation et le dosage vétérinaires. Ces aiguilles d’alimentation en acier inox assemblées avec précision sont idéales pour l’administration de liquides et sont réutilisables, car elles sont autoclavables.
Marque: Socorex™ 376.16102S
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Acier inoxydable
- Différentes longueurs pour répondre aux besoins d’alimentation
- Autoclavables
- Réutilisable
Spécification
Canule de décontamination | |
Autoclavables | |
Acier inoxydable | |
102 mm |