Learn More
Merck Accessories for Analytical Filter Holders
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque: Merck XF2004758
64.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 3.50000kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Spécification
Non autoclavable | |
Non stérile | |
47 mm de diamètre |
Acier inoxydable | |
Support fritté |