Learn More
VACUUBRAND™ Pièces en T en acier inox avec petites brides KF
Marque:  VACUUBRAND™ 20673515
197.60 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 10009600
  • 208.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-04-2024
Spécification
25/25/25 mm
Acier inoxydable
50 x 100 mm
Vannes à commande solénoïde VV et VV C
1 de chaque
Pièce en T