Learn More
Arex Professional Equipment™ Table en acier inox avec étagère inférieure 60 x 200 x 85 mm
Entièrement en acier inox avec pieds réglables.
Marque:  Arex Professional Equipment™ CTR620S
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 45.00000kg
Code produit. 11884310
  • 1760.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2024
Description
  • Construction entièrement en acier inox.
  • Pieds réglables.
  • Étagère inférieure pratique.
Spécification
Spécification
Étagère inférieure
85 mm
200 mm
Acier inoxydable
60 x 200 x 85 mm
60 mm