Learn More
Arex Professional Equipment™ Table en acier inox avec cadre sur trois côtés, 60 x 120 x 85 mm
Entièrement en acier inox avec pieds réglables.
Marque: Arex Professional Equipment™ CTT612S
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 32.00000kg
Description
- Construction entièrement en acier inox.
- Pieds réglables.
- Barres de support horizontales sur trois côtés.
Spécification
60 x 120 x 85 mm | |
60 mm | |
Acier inoxydable |
85 mm | |
120 mm | |
Acier inoxydable |