Learn More
Arex Professional Equipment™ Table en acier inox avec cadre sur trois côtés, 70 x 120 x 85 mm
Entièrement en acier inox avec pieds réglables.
Marque:  Arex Professional Equipment™ CTT712S
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 32.00000kg
Code produit. 11825111
  • 1260.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-09-2024
Description
  • Construction entièrement en acier inox.
  • Pieds réglables.
  • Barres de support horizontales sur trois côtés.
Spécification
Spécification
70 x 120 x 85 mm
70 mm
Acier inoxydable
85 mm
120 mm