Learn More
Linker Industrie-Technik Tamis de test en acier inox, 200 x 25 mm (dia. ext. x H), soudure PVC
Fabriqué avec une soudure PVC et un tissu de tamis en acier inox.
Marque: Linker Industrie-Technik 552.025.221-021
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.61000kg
Description
- Structure en anneau an acier inox
- Tissu / Peau de tamis en acier inox
- Soudure en PVC
- Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification
Résistance à la chaleur jusqu’à 70°C | |
Acier inoxydable | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
200 mm | |
56 μm | |
Intérieure : 25 mm |