Learn More
Endecotts™ Tamis de test en acier inox
Les tamis de test à fil tissé pour tous les types d’échantillonnage en laboratoire et d’analyse granulométrique en laboratoire
Marque: Endecotts™ 008SAW.710
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Precision frame (ensures consistent nestability
- Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
- Natural fillet (free flowing of sample)
- Totally sealed (no crevice to lose material)
- Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
- Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
- Serial number (ensures full traceability)
Spécification
710 μm | |
8 in. | |
Woven Stainless Steel Wire |
ASTM E11 | |
Acier inoxydable |