Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 mm de dia., avec fil en acier inox
Marque: RETSCH 60.166.063000
484.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23265" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.60000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Tamis | |
Agitateur à vibration AS 450 | |
65mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
400mm | |
63 mm | |
ISO 3310/1 | |
Certificat de conformité |