Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 450 mm de diamètre, en tailles de pores de 10 mm et tailles inférieures avec ISO 3310/1
716.56€ - 1025.02€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 450mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11984572
|
RETSCH
60.168.001120 |
1,12mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994572
|
RETSCH
60.168.001180 |
1,18mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904582
|
RETSCH
60.168.001250 |
1,25mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924582
|
RETSCH
60.168.001600 |
1,6mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914582
|
RETSCH
60.168.001400 |
1,4mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934582
|
RETSCH
60.168.001700 |
1,7mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11944582
|
RETSCH
60.168.001800 |
1,8mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934602
|
RETSCH
60.168.010000 |
10 mm |
1025.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974572
|
RETSCH
60.168.001000 |
1 mm |
818.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964582
|
RETSCH
60.168.002240 |
2,24mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984582
|
RETSCH
60.168.002500 |
2,5mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974582
|
RETSCH
60.168.002360 |
2,36mm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994582
|
RETSCH
60.168.002800 |
2,8mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954582
|
RETSCH
60.168.002000 |
2mm |
818.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904592
|
RETSCH
60.168.003150 |
3,15mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914592
|
RETSCH
60.168.003350 |
3,35mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11944592
|
RETSCH
60.168.004500 |
4,5mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924592
|
RETSCH
60.168.003550 |
3,55mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934592
|
RETSCH
60.168.004000 |
4 mm |
940.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954592
|
RETSCH
60.168.004750 |
4,75mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974592
|
RETSCH
60.168.005600 |
5,6mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964592
|
RETSCH
60.168.005000 |
5 mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984592
|
RETSCH
60.168.006300 |
6,3mm |
940.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994592
|
RETSCH
60.168.006700 |
6,7mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904602
|
RETSCH
60.168.007100 |
7,1mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914602
|
RETSCH
60.168.008000 |
8mm |
940.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11944602
|
RETSCH
60.168.009500 |
9,5mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924602
|
RETSCH
60.168.009000 |
9 mm |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
450mm | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
ISO 3310/1 | |
Certificat de conformité |
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
Agitateur à vibration AS 450 | |
100 mm |