Learn More
RETSCH Bac intermédiaire en acier inox pour tamis de test
Recueille les échantillons résultant des tamis de test. Ces bacs intermédiaires en acier inox sont compatibles avec plusieurs tamis de test et tamiseuses, en fonction du diamètre requis.
Marque:  RETSCH 60.220.000400
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.90000kg
Code produit. 11914432
  • 271.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
11-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Acier inox
  • Compatible avec plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre
  • Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
  • Cadre de tamis avec une base solide
Spécification
Spécification
400mm
Acier inoxydable
65mm
Bac intermédiaire
Tamis de test ; tamiseuse analytique AS 200 de base