Learn More
Bochem™ Panier de transport en acier inoxydable
Marque:  Bochem™ 17306
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15395803
  • 468.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-02-2023
Spécification
18/10 E-Poli
600 x 400 x 150 mm
400 mm
Oui
600 mm
150 mm