Learn More
Bochem™ Récipient de transport en acier inox avec couvercle et poignée
295.00€ - 545.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10199740
|
Bochem™
8307 |
Capacité : 10 l ; diamètre extérieur : 225 mm ; hauteur : 280 mm |
545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10463501
|
Bochem™
8300 |
Capacité : 1 L ; Dia. ext. : 100mm ; Hauteur : 155mm |
295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10792702
|
Bochem™
8301 |
Capacité : 2 L ; Dia. ext. : 135mm ; Hauteur : 170mm |
299.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10673701
|
Bochem™
8302 |
Capacité : 3 l ; diamètre extérieur : 160 mm ; hauteur : 185 mm |
441.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10169460
|
Bochem™
8304 |
Capacité : 5 L ; Dia. ext. : 180mm ; Hauteur : 240mm |
462.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||