Learn More
Fisherbrand™ Support de trépied en acier
Conçu pour répondre aux exigences d’un laboratoire moderne.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.28800kg
Description
Acier zingué avec pieds de 210 mm de hauteur et 6 mm de diamètre.Spécification
Acier inox | |
Longueur latérale de 125 mm | |
Triangulaire |
210 mm | |
Trépied | |
Acier zingué |