Learn More
R&L Enterprises™ Bases de support de statif rectangulaires
Une excellente option pour le support des bases de statif en laboratoire. Les bases de support pour statif rectangulaires R&L Enterprises™ sont fabriquées en acier fini acrylique bleu.
Marque: R&L Enterprises™ 3107/21
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.00260kg
Description
- Sans tige
- Équipé de pieds en caoutchouc
- Trou fileté M10 au centre d’un côté court
Spécification
Plaque pour trépied | |
Blanc | |
200 mm |
Acier inoxydable | |
Avec pieds en caoutchouc | |
125 mm |