Learn More
JP Selecta™ Support de trépied en acier inoxydable
Les tiges de support pour trépied JP Selecta™ sont adaptées aux besoins en laboratoire pour soutenir le trépied.
77.54€ - 112.36€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Type de produit | Tige de support pour trépied |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12012365
|
JP Selecta™
6022710 |
10 mm | 600 mm | 1,8 kg |
102.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12022305
|
JP Selecta™
6002278 |
8 mm | 500 mm | 1,4 kg |
77.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12022365
|
JP Selecta™
6022712 |
12 mm | 700 mm | 2,5 kg |
112.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En acier inox AISI 304
Spécification
Acier inoxydable | |
Tige de support pour trépied | |
1 de chaque |