Learn More
Atrow™ Rack pour tubes en acier inoxydable
Utilisables dans des conditions chaudes et froides. Le portoir pour tubes à essai en acier inox Atrow™ fait partie d’une gamme de supports de tubes de paillasse fabriqués en acier inox robuste. Le portoir ne rouille pas et ne flotte pas. Des options sont disponibles pour maintenir 12–24 tubes d’hémolyse en toute sécurité dans trois différentes tailles de puits.
Marque: Atrow™ 874061
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Description
- Diamètres des tubes : 10–13 mm, 16–20 mm ou 22–25 mm
- Positions : 12, 24 ou 48 places
- Disposition des emplacements : 1 × 12, 4 × 3, 4 × 6 ou 4 × 12
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (20 à 25 mm) | |
24 | |
1 chaque | |
25 mm |
4 x 6 | |
Acier inoxydable | |
Pour tube à essai | |
176 mm x 122 mm x 100 mm |