Learn More
Bochem™ Clip de tubulure en acier inoxydable
Code produit. 10306101
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
14 mm
25 mm
29 mm
33 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10306101
Marque: Bochem™ 12135
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de contrôler le débit des liquides. Les clips de tubulure en acier inox Bochem™ sont en acier inoxydable.
  • En acier inox
  • À utiliser avec une tubulure
Spécification
Diamètre (métrique) 25 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Clip de tubulure