Learn More
Bochem™ Clip de tubulure en acier inoxydable
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
14 mm
25 mm
29 mm
33 mm
Conditionnement:
1 pièce
Beskrivelse
- En acier inox
- À utiliser avec une tubulure
Tekniske data
Tekniske data
| Diamètre (métrique) | 29 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Clip de tubulure |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion