Learn More
RUBIS Brucelles à longue queue
Brucelles Longues - Acier Inox, manche dentelé
30.60€ - 40.80€
Spécification
Type de pointe | Pointue fine |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Type de produit | Brucelles de haute précision |
Quantité (nbre par cas) | 1 par unité |
Type | Pinces brucelles |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11719165
|
RUBIS
232/8 |
215 mm | 8.46 in. |
30.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11729165
|
RUBIS
232/10 |
255 mm | 10.04 in. |
36.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11739165
|
RUBIS
232/12 |
300 mm | 11.81 in. |
40.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pinces à longue queue
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Poignées dentelées
- Embouts dentelés pour une meilleure prise en main
- Conseils émoussés
- Convient aux applications cryogéniques
- Fort
Spécification
Pointue fine | |
Brucelles de haute précision | |
Pinces brucelles |
Acier inoxydable | |
1 par unité |