Learn More
Atrow™ Panier grillagé en acier inox avec poignée
Chargez des matériaux pour le stockage, le nettoyage, les bains chimiques et bien plus encore. Le panier grillagé en acier inox Atrow™ avec poignée est disponible dans une forme cylindrique ou carrée dans une multitude de tailles. Chacun d’eux est composé de barres en acier inox verticales et inclut une poignée à charnière pour une manipulation facile.
Marque:  Atrow™ 821631
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11742993
  • 62.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2024
Description
L’acier inox est durable et résistant à la rouille et à la corrosion et peut être utilisé dans une vaste gamme de températures. Cela permet d’utiliser ces paniers de manipulation de matériaux dans une vaste gamme d’applications, notamment l’organisation de l’espace de travail, le nettoyage et le rinçage, les bains chimiques et le thermocyclage.
  • Paniers ronds présentant des diamètres de 140 mm–300 mm
  • Paniers carrés présentant des longueurs latérales de 125 mm–200 mm
  • Les paniers peuvent être immergés et utilisés dans les environnements à haute et basse température
Spécification
Spécification
Poignée
Acier inoxydable
1 chaque
160 mm
Panier, fil
Carré
160 x 160 x 140 mm
140 mm